Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septum montados para viales de boca estándar 8-425
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Natural
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Thermo Scientific™ National Assembled Caps and Septa for 8-425 Standard-Opening Vials are available in a variety of colors and septum materials for a wide range of applications.
- Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
- Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PP, amarillo; septum Kim-Lok de PTFE rojo/silicona blanca |
| Color | Amarillo |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polipropileno |
| Septo | Kim-Lok de teflón rojo/silicona blanca |
| Tipo | Tapón Kim-Lok con brida |
| Tamaño del tapón | 8-425 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 8-425 viales con apertura estándar |