Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y septum montados para viales de boca estándar 8-425
Descripción
Los tapones y septos montados Thermo Scientific™ National para viales de abertura estándar 8-425 están disponibles en diversos colores y materiales de septo para una amplia gama de aplicaciones.
- Los tapones con parte superior abierta se pueden utilizar con cualquier septo de 8 mm.
- Los tapones fenólicos son aptos para la esterilización en autoclave y aplicaciones de baja temperatura.
- Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas.
- Los conjuntos de tapón/septo Kim-Lok™ cuentan con un anillo de centrado moldeado para eliminar el movimiento del septo durante la inyección.
- Los septos de caucho rojo/PTFE son económicos para numerosas aplicaciones de CG.
- Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
- Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | PP; natural; septum de PP integral |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Septo | Polipropileno integral |
| Tamaño del tapón | 8-425 |
| Para utilizar con (equipo) | Viales 8-425 de abertura estándar |
| Tipo de producto | SepCap |