Learn More
Ansell Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-535B
GREENER_CHOICE
Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin.
79.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177-2600
Estilo de puño de los guantes Manopla
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
11766703
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Ansell
58535B110
11
79.00€
6 pares
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-11-2025
Añadir a la cesta
11776703
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
58535B070
7
79.00€
6 pares
Nur noch null auf Lager
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11786703
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
58535B080
8
79.00€
6 pares
Nur noch null auf Lager
En stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11796703
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
58535B090
9
79.00€
6 pares
Nur noch null auf Lager
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
11756703
missing translation for 'viewDocuments'
Ansell
58535B100
10
79.00€
6 pares
Nur noch null auf Lager
En stock
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Proporcionan una gran movilidad y buena resistencia a los cortes, las perforaciones y las abrasiones, así como a los petroquímicos, aceites, grasas, pesticidas y otros productos químicos agrícolas
  • Resistentes a productos químicos.
  • Guantes de nitrilo completamente revestidos
  • Grosor: 11 mil
  • Superficie en relieve para un agarre superior en entornos húmedos y aceitosos
  • Rojos con revestimiento negro
  • Diseño cómodo que reduce la fatiga
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento tejido durante la fabricación. Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido y reduce significativamente la probabilidad de que se produzcan fugas químicas que lleguen hasta la piel. Disponible con dos largos: 305 mm y 355 mm.
Spezifikation
Spezifikation
FDA 21 CFR 177-2600
Manopla
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-535B
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt