Descripción
Proporcionan una gran movilidad y buena resistencia a los cortes, las perforaciones y las abrasiones, así como a los petroquímicos, aceites, grasas, pesticidas y otros productos químicos agrícolas
- Resistentes a productos químicos.
- Guantes de nitrilo completamente revestidos
- Grosor: 11 mil
- Superficie en relieve para un agarre superior en entornos húmedos y aceitosos
- Rojos con revestimiento negro
- Diseño cómodo que reduce la fatiga
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Verde, Gris |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a productos químicos |
| Tamaño | 8 |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Material de revestimiento | Acrílico |
| Cantidad | 6 par |
| Mostrar más |