Learn More
Ansell Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-535B
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11766703 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
11766703 11 6 pares
11776703 7 6 pares
11786703 8 6 pares
11796703 9 6 pares
11756703 10 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11766703 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58535B110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que los usuarios puedan manejar objetos mojados o aceitosos aplicando menos fuerza de agarre y consiguiendo un mayor control. El patentado Ansell Grip TechnologyTM garantiza que el polímero de recubrimiento no penetre en el revestimiento durante la fabricación, lo que reduce significativamente la probabilidad de fugas de sustancias químicas sobre la piel.
Proporcionan una gran movilidad y buena resistencia a los cortes, las perforaciones y las abrasiones, así como a los petroquímicos, aceites, grasas, pesticidas y otros productos químicos agrícolas
  • Resistentes a productos químicos.
  • Guantes de nitrilo completamente revestidos
  • Grosor: 11 mil
  • Superficie en relieve para un agarre superior en entornos húmedos y aceitosos
  • Rojos con revestimiento negro
  • Diseño cómodo que reduce la fatiga
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento tejido durante la fabricación. Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido y reduce significativamente la probabilidad de que se produzcan fugas químicas que lleguen hasta la piel. Disponible con dos largos: 305 mm y 355 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177-2600
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Gris
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0,045 in
Palm Thickness (Metric) 1.15 mm
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño 11
Grosor (imperial) 0,045 in
Grosor (métrico) 1.15 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Acrílico
Cantidad 6 par
Serie 58-535B
Mostrar más Show Less