Learn More
Ansell Guantes de inmersión de nitrilo AlphaTec™ serie 58-535B
Código de producto. 11756703 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11756703 10 6 pares
11766703 11 6 pares
11776703 7 6 pares
11786703 8 6 pares
11796703 9 6 pares
5 options
Código de producto. 11756703
Marca: Ansell 58535B100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin.
Proporcionan una gran movilidad y buena resistencia a los cortes, las perforaciones y las abrasiones, así como a los petroquímicos, aceites, grasas, pesticidas y otros productos químicos agrícolas
  • Resistentes a productos químicos.
  • Guantes de nitrilo completamente revestidos
  • Grosor: 11 mil
  • Superficie en relieve para un agarre superior en entornos húmedos y aceitosos
  • Rojos con revestimiento negro
  • Diseño cómodo que reduce la fatiga
La tecnología patentada Ansell Grip Technology™ garantiza que el recubrimiento de polímero no penetre en el revestimiento tejido durante la fabricación. Por lo tanto, el revestimiento es consistente y sólido y reduce significativamente la probabilidad de que se produzcan fugas químicas que lleguen hasta la piel. Disponible con dos largos: 305 mm y 355 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177-2600
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Negro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 10
Grosor (imperial) 13 mil
Grosor (métrico) 0,33 mm
Para utilizar con (aplicación) Plantas químicas y transporte, procesamiento químico, refinería de petróleo y petroquímicos, limpieza y desengrasado, exposición a productos químicos, disolventes, líquidos peligrosos, pegamento de PVC o agua estancada, limpieza y mantenimiento
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Acrílico con forro de tejido
Serie 58-535
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,5 cm