Learn More
Ansell Guantes de cobertura de brazo completo extendido AlphaTec™ 58-008
El agarre seco y húmedo mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos. Puño ancho para permitir la puesta sobre la ropa de protección.
396.00€
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17815641
|
Ansell
58008080 |
8 |
396.00€
10 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17825641
|
Ansell
58008090 |
9 |
396.00€
10 pares |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17835641
|
Ansell
58008100 |
10 |
396.00€
10 pares |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Description
- Polímero de nitrilo para una excelente protección mecánica, así como resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
- AlphaTec 58-008 tiene protección frente a productos químicos de tipo A bajo el nuevo ENISO 374:2016
- Agarre de la pastilla para mejorar el agarre en condiciones secas y húmedas
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.