Learn More
Ansell Guantes de cobertura de brazo completo extendido AlphaTec™ 58-008
Código de producto. 17815641 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17815641 8 10 pares
17825641 9 10 pares
17835641 10 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17815641 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58008080
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agarre seco y húmedo mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos. Puño ancho para permitir la puesta sobre la ropa de protección.
  • Polímero de nitrilo para una excelente protección mecánica, así como resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
  • AlphaTec 58-008 tiene protección frente a productos químicos de tipo A bajo el nuevo ENISO 374:2016
  • Agarre de la pastilla para mejorar el agarre en condiciones secas y húmedas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, contacto con alimentos
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño 8
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Revestido
Modelo 58-008