Descripción
- Polímero de nitrilo para una excelente protección mecánica, así como resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
- AlphaTec 58-008 tiene protección frente a productos químicos de tipo A bajo el nuevo ENISO 374:2016
- Agarre de la pastilla para mejorar el agarre en condiciones secas y húmedas
Especificaciones
Especificaciones
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Tipo de producto | Protective Gloves |
| Tamaño | 9 |