Learn More
Ansell Guantes de cobertura de brazo completo extendido AlphaTec™ 58-008
Código de producto. 17835641 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
10 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17835641 10 10 pares
17815641 8 10 pares
17825641 9 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17835641 Proveedor Ansell N.º de proveedor 58008100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.70€
    307.80€ / 10 pares
    Ahorro 150.90€
    32% Descuento
En stock
El agarre seco y húmedo mejora la movilidad y reduce la fatiga de las manos. Puño ancho para permitir la puesta sobre la ropa de protección.
  • Polímero de nitrilo para una excelente protección mecánica, así como resistencia a aceites, grasas e hidrocarburos
  • AlphaTec 58-008 tiene protección frente a productos químicos de tipo A bajo el nuevo ENISO 374:2016
  • Agarre de la pastilla para mejorar el agarre en condiciones secas y húmedas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, contacto con alimentos
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes protectores
Tamaño 10
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Revestido
Modelo 58-008