Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1
Código de producto. p-4523512 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11351883
Marca: Thermo Scientific™ 064984
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™.
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo ionizable que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio aniones débil. Esta química exclusiva produce un mecanismo de separación multimodo para la separación simultánea de moléculas ácidas, básicas y neutras. La selectividad se puede ajustar completamente mediante cambios en la intensidad iónica, el pH o el contenido de disolventes orgánicos.
Selectividad ideal para la separación de moléculas aniónicas
  • Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio aniónico débil y HILIC
  • Diferenciación de moléculas con hidrofobicidades similares, como los ácidos orgánicos hidrófilos
  • Selectividad ortogonal para columnas de fase reversa
  • Excelente eficacia de columna y asimetría de picos
  • Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
  • Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5200 psi (360 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2,5 hasta 7,5
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 50°C
Tipo USP L78
Fase estacionaria Cadena hidrófoba de alquilo con un extremo ionizable
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Patentado
Fase Fase reversa, intercambio iónico, HILIC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.