Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™.
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo ionizable que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio aniones débil. Esta química exclusiva produce un mecanismo de separación multimodo para la separación simultánea de moléculas ácidas, básicas y neutras. La selectividad se puede ajustar completamente mediante cambios en la intensidad iónica, el pH o el contenido de disolventes orgánicos.
- Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio aniónico débil y HILIC
- Diferenciación de moléculas con hidrofobicidades similares, como los ácidos orgánicos hidrófilos
- Selectividad ortogonal para columnas de fase reversa
- Excelente eficacia de columna y asimetría de picos
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5200 psi (360 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Cantidad | Unitary |
| Área de la superficie | 300 m²/g |
| Temperatura | 50°C |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.