Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™.
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo ionizable que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio aniones débil. Esta química exclusiva produce un mecanismo de separación multimodo para la separación simultánea de moléculas ácidas, básicas y neutras. La selectividad se puede ajustar completamente mediante cambios en la intensidad iónica, el pH o el contenido de disolventes orgánicos.
- Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio aniónico débil y HILIC
- Diferenciación de moléculas con hidrofobicidades similares, como los ácidos orgánicos hidrófilos
- Selectividad ortogonal para columnas de fase reversa
- Excelente eficacia de columna y asimetría de picos
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 2/paq. |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | HPLC con detección UV |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 6000 psi (415 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2,5 hasta 7,5 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Cantidad | Pack of 2 |
| Área de la superficie | 300 m²/g |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.