Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de modo mixto Acclaim™ WAX-1
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™.
Marca: Thermo Scientific™ 071908
Descripción
Cuando necesite un control de la selectividad potente para la separación de moléculas aniónicas, utilice las columnas LC de modo mixto WAX-1 Thermo Scientific™ Acclaim™. La fase estacionaria basada en sílice cuenta con una cadena de alquilos hidrófobos con un extremo ionizable que proporciona propiedades hidrófobas de fase reversa y de intercambio aniones débil. Esta química exclusiva produce un mecanismo de separación multimodo para la separación simultánea de moléculas ácidas, básicas y neutras. La selectividad se puede ajustar completamente mediante cambios en la intensidad iónica, el pH o el contenido de disolventes orgánicos.
Selectividad ideal para la separación de moléculas aniónicas- Mecanismo de retención multimodo: modos de fase reversa, intercambio aniónico débil y HILIC
- Diferenciación de moléculas con hidrofobicidades similares, como los ácidos orgánicos hidrófilos
- Selectividad ortogonal para columnas de fase reversa
- Excelente eficacia de columna y asimetría de picos
- Estables con un pH de entre 2,5 y 7,5
- Disponible en tamaños de partículas de 3 y 5 μm con un diámetro medio de poro de 120 Å
Especificaciones
Columna de análisis | |
Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) | |
4500 psi (310 bar) | |
Desde 2,5 hasta 7,5 | |
Unitary | |
50°C | |
Cadena hidrófoba de alquilo con un extremo ionizable | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Patentado | |
Responsibly packaged |
3 mm | |
50 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Modo mixto | |
Fase reversa, intercambio iónico, HILIC |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
001385 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 071908 |
001391 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 071908 |
001374 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 071908 |
001387 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 071908 |
001388 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 071908 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.