Learn More
Eppendorf™ 96-placas de PCR de fondo en U de pocillos
Pipetee, controle y recupere muestras con esta microplaca de polipropileno.Las microplacas de PCR Eppendorf™ de 96 pocillos con fondo en U son ideales para ensayos que requieren una alta resistencia contra la temperatura o los disolventes.
252.00€ - 960.00€
Especificaciones
Los recipientes | Sí |
---|---|
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
N.° de pocillos | 96 |
Forma del pocillo | Redondo |
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10763594
![]() |
Eppendorf™
0030605802 |
Negro | 240/paq. | N/A | ||||||
10444685
![]() |
Eppendorf™
0030605578 |
Gris, Fondo blanco | 240/paq. | N/A | ||||||
10218883
![]() |
Eppendorf™
0030605209 |
Blanco, Fondo transparente | 240/paq. | N/A | ||||||
10743424
![]() |
Eppendorf™
0030601807 |
Blanco, Negro, inferior | 80/paq. |
352.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10444495
![]() |
Eppendorf™
0030601572 |
Gris, Fondo blanco | 80/paq. |
352.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10668204
![]() |
Eppendorf™
0030601203 |
Blanco, Fondo transparente | 80/Pk. |
252.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Unmatched, transparent polypropylene (PP) for improved sample visibility
- OptiTrack™ Matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
- RecoverMax™ well design: Optimized well geometry for minimal remaining volume and excellent mixing properties
- Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
- g-Safe™: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g
- Polypropylene guarantees high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
- Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
- Guaranteed functionality from -86 to +100°C
- Autoclavable (121°C, 20 min.)
Especificaciones
Sí | |
8 x 12 | |
Redondo | |
Para técnicas de PCR |
Estándar | |
96 | |
Sí | |
121 °C |