Learn More
Eppendorf™ 96-placas de PCR de fondo en U de pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10444495 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Blanco, Negro, inferior
Gris, Fondo blanco
Negro
Cantidad:
240/paq.
80/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
Código de producto. Color Cantidad unitSize
10444495 Gris, Fondo blanco 80/paq. paquete de 80
10763594 Negro 240/paq. paquete de 240
10444685 Gris, Fondo blanco 240/paq. paquete de 240
10218883 Blanco, Fondo transparente 240/paq. paquete de 240
10743424 Blanco, Negro, inferior 80/paq. paquete de 80
10668204 Blanco, Fondo transparente 80/paq. paquete de 80
6 options
Código de producto. 10444495
Marca: Eppendorf™ 0030601572
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetee, controle y recupere muestras con esta microplaca de polipropileno.Las microplacas de PCR Eppendorf™ de 96 pocillos con fondo en U son ideales para ensayos que requieren una alta resistencia contra la temperatura o los disolventes.
  • Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
  • OptiTrack Matrix™ : 30Identificación de muestras hasta un % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
  • ™ Diseño de pozo RecoverMax: Geometría de pocillos optimizada para un volumen restante mínimo y una excelente mezcla propiedades
  • Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
  • g-Safe™: estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 6,000 × g
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
  • Funcionalidad garantizada de -86 a +100°C.
  • Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Gris, Fondo blanco
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
Cantidad 80/paq.