Descripción
- Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
- OptiTrack Matrix™ : 30Identificación de muestras hasta un % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
- ™ Diseño de pozo RecoverMax: Geometría de pocillos optimizada para un volumen restante mínimo y una excelente mezcla propiedades
- Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
- g-Safe™: estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 6,000 × g
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
- Funcionalidad garantizada de -86 a +100°C.
- Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco, Fondo transparente |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Sin ADNasa | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para técnicas de PCR |
| Mostrar más |