Descripción
- Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
- OptiTrack™ Matriz: identificación de muestras hasta un 30 % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
- RecoverMax™ Diseño del pozo: Geometría del pozo optimizada para un volumen restante mínimo y excelentes propiedades de mezcla
- Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
- g-Safe™ : estabilidad de centrifugación excepcional hasta 6.000 × gramo
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricado sin agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas. – Materiales que podrían tener un efecto negativo en los bioensayos
- Funcionalidad garantizada de -86 a +100 °C
- Esterilizable en °autoclave (121 C, 20 min.)
Especificaciones
Especificaciones
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco, Negro, inferior |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Sin ADNasa | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Para técnicas de PCR |
| Mostrar más |