Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno de 384 pocillos F-Bottom
Adecuado para mediciones de luminiscencia. Las 384microplacas de poliestireno de fondo F de Greiner Bio-One-Well están libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
155.47€ - 178.79€
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Esterilidad Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Esterilidad Tratamiento de superficie Precio Cantidad y disponibilidad  
10429761
Ver documentos
Greiner Bio-One
781077
Negro Estéril FLUOTRAC 600
155.47€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-12-2025
Añadir a la cesta
10093251
Ver documentos
Greiner Bio-One
781074
Blanco Estéril LUMIRAC 600
178.79€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Añadir a la cesta
10135151
Ver documentos
Greiner Bio-One
781076
Negro No estéril FLUOTRAC 200
175.20€
paquete de 40
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-11-2025
Añadir a la cesta
10257301
Ver documentos
Greiner Bio-One
781075
Blanco No estéril LUMIRAC 200
172.80€
paquete de 40
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Apirógenas
  • Material: Poliestireno
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Espaciado entre pocillos: 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
16 x 24
384
Sin tapa
Poliestireno
Plano
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno de 384 pocillos F-Bottom