Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno de 384 pocillos F-Bottom
Código de producto. 10257301
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tratamiento de superficie:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMIRAC 200
LUMIRAC 600
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Tratamiento de superficie unitSize
10257301 Blanco No estéril LUMIRAC 200 paquete de 40
10429761 Negro Estéril FLUOTRAC 600 paquete de 40
10093251 Blanco Estéril LUMIRAC 600 paquete de 40
10135151 Negro No estéril FLUOTRAC 200 paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10257301 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 781075
Edge
Adecuado para mediciones de luminiscencia. Las 384microplacas de poliestireno de fondo F de Greiner Bio-One-Well están libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
  • Apirógenas
  • Material: Poliestireno
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Espaciado entre pocillos: 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace Adherencia media
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie LUMIRAC 200
Forma del pocillo Plano