Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno de 384 pocillos F-Bottom
Product Code. 10135151
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tratamiento de superficie:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMIRAC 200
LUMIRAC 600
Unit Size:
paquete de 40
Product Code. Color Esterilidad Tratamiento de superficie unitSize
10135151 Negro No estéril FLUOTRAC 200 paquete de 40
10429761 Negro Estéril FLUOTRAC 600 paquete de 40
10093251 Blanco Estéril LUMIRAC 600 paquete de 40
10257301 Blanco No estéril LUMIRAC 200 paquete de 40
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10135151
Brand: Greiner Bio-One 781076
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adecuado para mediciones de luminiscencia. Las 384microplacas de poliestireno de fondo F de Greiner Bio-One-Well están libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
  • Apirógenas
  • Material: Poliestireno
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Espaciado entre pocillos: 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Negro
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie FLUOTRAC 200
Forma del pocillo Plano
Cantidad 40/caja