Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno de 384 pocillos F-Bottom
Código de producto. 10093251
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tratamiento de superficie:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMIRAC 200
LUMIRAC 600
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Color Esterilidad Tratamiento de superficie unitSize
10093251 Blanco Estéril LUMIRAC 600 paquete de 40
10429761 Negro Estéril FLUOTRAC 600 paquete de 40
10135151 Negro No estéril FLUOTRAC 200 paquete de 40
10257301 Blanco No estéril LUMIRAC 200 paquete de 40
4 options
Código de producto. 10093251
Marca: Greiner Bio-One 781074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para mediciones de luminiscencia. Las 384microplacas de poliestireno de fondo F de Greiner Bio-One-Well están libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
  • Apirógenas
  • Material: Poliestireno
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Espaciado entre pocillos: 4,5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Tipo de enlace Alta adherencia
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie LUMIRAC 600
Forma del pocillo Plano