Learn More
3-Dimetilaminofenol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
27.25€ - 262.00€
CAS 99-07-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00002264
Clave InChI MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7421
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)fenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11476256
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.06
5 g
27.25€
5 g
11486256
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.14
25 g
81.05€
25 g
11496256
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23067.22
100 g
262.00€
100 g
Descripción
Descripción
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-dimetilaminofenol se puede utilizar como intermediario del bromuro de neoestigmina y de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Dimetilaminofenol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals