Learn More
3-Dimetilaminofenol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476256 5 g 5 g
11486256 25 g 25 g
11496256 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23067.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-dimetilaminofenol se puede utilizar como intermediario del bromuro de neoestigmina y de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-07-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00002264
Clave InChI MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)fenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminophenol
Punto de fusión 80°C to 84°C
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Olor Pungent
Cantidad 5 g
Beilstein 774631
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Dimethylaminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Dimethylaminophenol