Learn More
3-Dimetilaminofenol, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11486256 25 g 25 g
11476256 5 g 5 g
11496256 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11486256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23067.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-07-0 | C8H11NO | 137.18 g/mol
3-Dimethylaminophenol can be used as neostigmine bromide intermediate and dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-dimetilaminofenol se puede utilizar como intermediario del bromuro de neoestigmina y de colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-07-0
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00002264
Clave InChI MESJRHHDBDCQTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-dimethylamino phenol, phenol, 3-dimethylamino, m-dimethylamino phenol, m-dimethylaminophenol, n,n-dimethyl-m-aminophenol, n,n-dimethyl-3-aminophenol, phenol, m-dimethylamino, 3-hydroxyphenyl dimethylamine, 3-hydroxy-n,n-dimethylaniline, 3-n,n-dimethylaminophenol
PubChem CID 7421
Nombre IUPAC 3-(dimetilamino)fenol
SMILES CN(C)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Dimethylaminophenol
Punto de fusión 80°C to 84°C
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Beilstein 774631
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥97%