Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2'-desoxiguanosina, + 99 %
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
17.08€ - 393.00€
CAS | 961-07-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H13N5O4 |
Peso molecular (g/mol) | 267.25 |
Número MDL | MFCD00150760 |
Clave InChI | YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N |
Sinónimo | 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl |
PubChem CID | 187790 |
ChEBI | CHEBI:17172 |
Nombre IUPAC | 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona |
SMILES | NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10348510
|
Thermo Scientific Chemicals
226730250 |
25 mg | N/A | ||||||
10216240
|
Thermo Scientific Chemicals
226731000 |
100 mg |
37.10€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10710575
|
Thermo Scientific Chemicals
226730010 |
1 g |
155.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10464905
|
Thermo Scientific Chemicals
226730050 |
5 g |
393.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
961-07-9 | |
267.25 | |
YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N | |
187790 | |
2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona |
C10H13N5O4 | |
MFCD00150760 | |
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl | |
CHEBI:17172 | |
NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1 |
Especificaciones
2′-Deoxyguanosine hydrate | |
961-07-9 | |
99.0 | |
300°C | |
(on dry substance) : | |
Authentic | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00150760 | |
98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis | |
NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1 | |
267.25 | |
CHEBI:17172 | |
99+% |
99+% | |
1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260) | |
100.0 | |
Blanco | |
300°C | |
99% min. (HPLC) | |
C10H13N5O4 | |
2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl | |
YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N | |
2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona | |
187790 | |
267.12 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 213-505-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MF8760000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2'-Deoxyguanosine hydrate