Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2'-desoxiguanosina, + 99 %
Código de producto. 10216240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10216240 100 mg 100 miligramos
10348510 25 mg 25 miligramos
10710575 1 g 1 g
10464905 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10216240 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226731000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-07-9
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00150760
Clave InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Análisis elemental (on dry substance) :
Temperatura de inflamación 300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo