Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2'-desoxiguanosina, + 99 %
Código de producto. 10464905 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
10464905 5 g 5 g
10348510 25 mg 25 miligramos
10216240 100 mg 100 miligramos
10710575 1 g 1 g
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10464905
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226730050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 961-07-9
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00150760
Clave InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Análisis elemental (on dry substance) :
Temperatura de inflamación 300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo