Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de 2'-desoxiguanosina, + 99 %
Código de producto. 10348510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
25 miligramos
5 g
Código de producto. 10348510
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226730250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 961-07-9 | C10H13N5O4 | 267.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 961-07-9
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00150760
Clave InChI YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinónimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
Nombre IUPAC 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-3H-purin-6-ona
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′-Deoxyguanosine hydrate
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
Análisis elemental (on dry substance) :
Temperatura de inflamación 300°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Espectrofotometría 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.12
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo