Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana
Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
564.00€ - 2590.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | COC |
Tipo de tapón | Ninguno |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17768447
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0909 |
9 x 9 in |
564.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17778447
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET0911 |
11 x 9 in |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17788447
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1010 |
10 x 10 in |
605.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17798447
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1036 |
36 x 10 in |
1390.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17708457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1212 |
12 x 12 in |
626.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17718457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1515 |
15 x 15 in |
933.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17728457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1616 |
16 x 16 in |
974.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17738457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1818 |
18 x 18 in |
1805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17748457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1836 |
36 x 18 in |
1300.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17758457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET1860 |
60 x 18 in |
1495.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17768457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET2020 |
20 x 20 in |
1945.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
17778457
![]() ![]() |
Keystone Cleanroom Products
MGTVKSHEET2424 |
24 x 24 in |
2590.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Diseñado para esterilización por vapor
- Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
- hidrófobos
- Excelente barrera microbiana
- Resiste desgarros y punciones
- Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Ninguno | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
Sterilization Wrap |