Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Proporciona una excelente barrera bacteriana para un rendimiento superior después de la esterilización por vapor. Corte usando un sistema CAD automatizado en ISO 8 y hecho de DuPont Tyvek 1073B de grado médico.
Marca:  Keystone Cleanroom Products MGTVKSHEET1010
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17788447
  • 605.00€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para esterilización por vapor
  • Recomendado para su uso junto con un sobre de esterilización Tyvek™ secundaria
  • hidrófobos
  • Excelente barrera microbiana
  • Resiste desgarros y punciones
  • Sin pelusa; categoría (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Ninguno
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
10 in
10 in
Sterilization Wrap
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
10 x 10 in
25,4 cm
25,4 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Envoltura esterilizable en autoclave Tyvek™ 1073B mediana > Tamaño (An x L): 10 x 10 in