Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.
256.00€ - 386.00€
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) | 0.019 in. |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0.260 in. |
Diámetro interior (métrico) | 0.485 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
Temperatura mín. (imperial) | 50°F |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17854332
|
Hamilton™
CAL80370 |
26s G | Removable |
386.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17884412
|
Hamilton™
CAL80360 |
26s G | Cemented |
350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17884332
|
Hamilton™
CAL80387 |
23s G | Cemented |
256.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17824302
|
Hamilton™
CAL7659-01 |
No Needle Included | Removable |
348.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Especificaciones
0.019 in. | |
0.485 mm | |
50°F | |
10 μL |
0.260 in. | |
6.60 mm | |
10°C |