Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17854332
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17854332 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
17884412 26s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17884332 23s G Cono Cementada cada uno
17824302 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
4 options
Código de producto. 17854332
Marca: Hamilton™ CAL80370
The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,019 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.13 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0187 in
Diámetro exterior (imperial) 0,260 in
Diámetro interior (métrico) 0.485 mm
Diámetro exterior (métrico) 6.60 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.47 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 901 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble