Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Descripción
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 23s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0187 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.485 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
| Mostrar más |