Learn More
Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe
Click to view available options
Calibre de aguja:
23s G
26s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Cono
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0.13 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,0187 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0.485 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6.60 mm |
| Mostrar más |