Learn More
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno, + 98 %
16.78€ - 162.00€
CAS 713-65-5
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00040302
Clave InChI UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11319745
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19783.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11329745
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19783.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11339745
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19783.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El benceno de 1-nitro-4-(trifluorometoxi) es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno, + 98 %