Learn More
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno, + 98 %
Código de producto. 11319745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11319745 1 g 1 g
11329745 5 g 5 g
11339745 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11319745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19783.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El benceno de 1-nitro-4-(trifluorometoxi) es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 713-65-5
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00040302
Clave InChI UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.447
Punto de ebullición 87°C to 89°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 1 g
Beilstein 1966388
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza ≥98%