missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno, + 98 %

Código de producto. 11329745
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11329745 5 g 5 g
11319745 1 g 1 g
11339745 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11329745 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19783.06
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El benceno de 1-nitro-4-(trifluorometoxi) es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 713-65-5
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00040302
Clave InChI UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.447
Punto de ebullición 87°C to 89°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 5 g
Beilstein 1966388
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.