Learn More
1-Nitro-4-(trifluorometoxi)benceno, + 98 %
Código de producto. 11339745
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11339745 25 g 25 g
11319745 1 g 1 g
11329745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11339745 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El benceno de 1-nitro-4-(trifluorometoxi) es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713-65-5
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00040302
Clave InChI UBEIKVUMDBCCRW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy nitrobenzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzene, 4-nitro-1-trifluoromethoxybenzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy-benzene, p-nitrotrifluoromethoxybenzen, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-4'-nitroanisole, p-nitrotrifluoroanisole
PubChem CID 522405
Nombre IUPAC 1-nitro-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Punto de fusión 15°C
Densidad 1.447
Punto de ebullición 87°C to 89°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 25 g
Beilstein 1966388
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.