Learn More
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno de 1.5 ml Código de producto.: 11759502
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno de 1.5 ml
Código de producto. 11759502
Verde, Tapón, 1000 PCS
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Verde
Tipo de tapón:
Tapón
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. 11759502
Marca: Greiner Bio-One 616275
Cantidad Precio
1 99.30€ / paquete de 1000
4 79.44€ / paquete de 1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para un solo uso. Los tubos de microcentrífuga de polipropileno de 1.5 ml Greiner Bio-One Cell están libres de metales pesados.
  • Material: Polipropileno
  • Para un solo uso
  • Disponibles en varios colores
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
  • Aptos para sistemas y centrífugas Eppendorf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 1.5 ml
Esterilidad No estéril
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos para microcentrífuga de polipropileno de 1.5 ml >