Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de alta calidad: 1,5 ml; Natural; 1,5 ml; Diám. ext. x L: 10,8 x 40,6mm
GREENER_CHOICE
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Marca:  Fisherbrand™ 509-GRD-PFB
11.86 EUR hasta el 2026-04-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27934" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11926955
  • 25.60€ / paquete de 500
Promoción del mes de la tierra
Usar código promocional 27934
Ver todas las promociones
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tapones a presión de parte superior plana proporcionan un sello fiable y hermético incluso con ebullición prolongada
Capacidad: 1,5 ml
  • Polipropileno de alta claridad
  • Graduados en marcas de 0,1 y 0,25 ml
  • Aptos para fuerzas de hasta 30 000 × g
  • Tapas de fácil apertura con punto de inserción de aguja y área de marcado texturizada
  • Área de etiquetado en el exterior del tubo
  • Interior muy pulidos que garantizan la recuperación máxima de la muestra
  • Escala de temperatura de - 80 °C a + 121 °C
  • Se adaptan a todos los rotores estándar
  • Apirógenas
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C, 15 psi durante 15 minutos
Información de órdenes
Disponibles en ocho colores o en envases de diferentes colores.