Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de centrifugación a alta velocidad. Los tubos para microcentrífuga de polipropileno Fisherbrand™ disponen de una superficie de escritura mate en el cierre y el lateral del tubo (excepto para tubos naturales) lo que permite una fácil y cómoda identificación de las muestras.
Marca:  Fisherbrand™
12.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.93150kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11588232
  • 14.90€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tubos de polipropileno graduados
  • Adecuados para soportar la tensión de la centrifugación a alta velocidad a 20 000 × g
  • Su diseño de una sola pieza cuenta con un tapón acoplado, que proporciona un cierre hermético seguro, y una base reforzada para una mayor protección contra las fugas
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
20000g
Verde
Microcentrífuga
1000/paq.
Polipropileno
1,5 ml
Polipropileno
1000/paq.