Learn More
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
21.20€ - 159.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 117-12-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H8O4 |
Peso molecular (g/mol) | 240.21 |
Número MDL | MFCD00001210 |
Clave InChI | JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150 |
PubChem CID | 8328 |
ChEBI | CHEBI:37501 |
Nombre IUPAC | 1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona |
SMILES | OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11304324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00848.09 |
10 g | N/A | ||||||
11314324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00848.22 |
100 g | N/A | ||||||
11324324
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00848.36 |
500 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Identificadores de productos químicos
117-12-4 | |
240.21 | |
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N | |
8328 | |
1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona |
C14H8O4 | |
MFCD00001210 | |
anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150 | |
CHEBI:37501 | |
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O |
Especificaciones
1,5-Dihydroxyanthraquinone | |
∽280°C (decomposition) | |
MFCD00001210 | |
14,689 | |
JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona | |
8328 | |
240.21 | |
Técnico |
117-12-4 | |
C14H8O4 | |
1881718 | |
anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150 | |
OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O | |
240.21 | |
CHEBI:37501 | |
90% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 204-175-6
missing translation for 'rtecsNumber' : CB6630000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.