Learn More
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11304324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
11304324 10 g 10 g
11314324 100 g 100 g
11324324 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11304324
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00848.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-12-4
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001210
Clave InChI JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150
PubChem CID 8328
ChEBI CHEBI:37501
Nombre IUPAC 1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 1881718
Índice Merck 14,689
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico