Learn More
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 11314324
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314324
100 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Código de producto. 11314324
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00848.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117-12-4
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001210
Clave InChI JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150
PubChem CID 8328
ChEBI CHEBI:37501
Nombre IUPAC 1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 1881718
Índice Merck 14,689
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteJ15W009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10187906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de loteD30T037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de lote10148344 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Título del producto
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™ >