Learn More
1,5-Dihidroxiantraquinona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11324324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11324324 500 g 500 g
11304324 10 g 10 g
11314324 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11324324 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L00848.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117-12-4
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Número MDL MFCD00001210
Clave InChI JPICKYUTICNNNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo anthrarufin, 1,5-dihydroxyanthraquinone, 1,5-dihydroxyanthrachinon, 9,10-anthracenedione, 1,5-dihydroxy, 1,5-dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,5-dihydroxy-9,10-anthracenedione, anthraquinone, 1,5-dihydroxy, az-u, unii-kpb60w5s3m, ccris 3150
PubChem CID 8328
ChEBI CHEBI:37501
Nombre IUPAC 1,5-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=CC=CC(O)=C1C2=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,5-Dihydroxyanthraquinone
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 1881718
Índice Merck 14,689
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico