Medios de cultivo para células madre
Explore nuestra amplia gama de suplementos y kits diseñados meticulosamente para reforzar el crecimiento, la manipulación y la criopreservación de diversas variedades de células madre. Nuestra selección ofrece una gran variedad de fórmulas y formatos adaptados a sus necesidades específicas. No importa si trabaja con células madre embrionarias, adultas o pluripotentes inducidas, nuestra colección se adapta a todas ellas.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 10315538
Gibco™ Medio Hibernate™-E
Código de producto 15900263
Gibco™ CTS™ Essential 8™ Medium
Código de producto 10601026
Gibco™ StemPro™ MSC SFM XenoFree
Código de producto 7075762
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Medium
Código de producto 10438033
Gibco™ SFM hESC StemPro™
Código de producto 17100636
Gibco™ Medio de suspensión StemScale PSC™
Código de producto 15400994
Gibco™ Essential 8™ Adaptation Kit
Código de producto 11566351
Cytiva Juego de expansión de células madre mesenquimales HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto 18411280
R&D Systems™ Mouse Embryonic Fibroblast (MEF) Conditioned Media
Código de producto 18462050
R&D Systems™ StemXVivo Human Osteogenic Supplement, 12.5 mL
Código de producto 18431550
R&D Systems™ StemXVivo Osteogenic/Adipogenic Base Media
Código de producto 11533590
Corning™ Juego de medios para cultivo de hepatocitos de 500 ml
Debe tener
Código de producto 15374799
Gibco™ Kit de medio Essential 8™ Flex
Código de producto 11580356
Gibco™ SFM StemPro™-34 (1X)
Código de producto 15148645
Gibco™ Medio Essential 6™
Código de producto 10212293
Gibco™ Medio MesenPRO RS™
Código de producto 9045085
Gibco™ Medio para médula ósea MarrowMAX™
Código de producto 11586321
Cytiva Medios de cultivo celular HyClone™ AdvanceSTEM™
Código de producto 16316592
Gibco™ CTS™ Essential 6 Medium
Código de producto 10115993
Cytiva Juego de diferenciación neural y suplemento de crecimiento HyClone™ AdvanceSTEM™
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
El tipo de medio utilizado en el cultivo de células madre depende del tipo específico de células madre que se estén cultivando. Aquí hay algunos tipos de medios comunes:
Células madre embrionarias (ESCs):
- mTeSR1 o mTeSR Plus: Medio definido, sin suero para células madre embrionarias humanas
- KnockOut™ DMEM/F-12: A menudo suplementado con KnockOut™ Serum Replacement, FGF básico (bFGF) y otros aditivos
Células madre pluripotentes inducidas (iPSCs):
- Essential 8™ Medium: Medio químicamente definido, libre de xenogénicos
- TeSR-E8: Otro medio definido, libre de xenogénicos para iPSCs humanas
Células madre mesenquimales (MSCs):
- DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium): A menudo suplementado con 10-20% de suero fetal bovino (FBS), L-glutamina y antibióticos
- α-MEM (Alpha Minimum Essential Medium): También suplementado de manera similar a DMEM
Células madre neurales (NSCs):
- Neurobasal™ Medium: Suplementado con B-27, suplementos N-2, EGF y bFGF
- DMEM/F-12: Suplementado con N-2, B-27 y factores de crecimiento
Células madre hematopoyéticas (HSCs):
- StemSpan™ SFEM: Medio de expansión sin suero, a menudo suplementado con citocinas y factores de crecimiento específicos
Células madre cardíacas:
- RPMI 1640: A menudo suplementado con B-27 y otros factores específicos
Estos tipos de medios suelen ser suplementados con factores de crecimiento específicos, citocinas y otros aditivos dependiendo de los requisitos exactos de las células madre que se estén cultivando.
El cultivo de células madre puede ser desafiante debido a sus requisitos específicos y su sensibilidad a las condiciones ambientales. Aquí hay algunos factores que contribuyen a la dificultad:
- Esterilidad: Mantener un ambiente estéril es crucial para prevenir la contaminación, lo cual puede ser más desafiante debido a la manipulación frecuente y los cambios de medio necesarios
- Requisitos nutricionales: Las células madre a menudo requieren nutrientes específicos, factores de crecimiento y suplementos adaptados a su tipo (por ejemplo, bFGF para células madre pluripotentes)
- Recubrimiento de superficie: La adhesión y el crecimiento adecuados a menudo requieren el recubrimiento de las superficies de cultivo con proteínas de la matriz extracelular como Matrigel o laminina
- Condiciones ambientales: Mantener una temperatura precisa (37°C), niveles de CO2 (5%) y humedad es esencial. Las variaciones pueden afectar negativamente la salud y la diferenciación celular
- Pasaje: Las células madre generalmente necesitan ser pasadas (sub-cultivadas) regularmente para prevenir la sobreconfluencia, lo cual puede llevar a la diferenciación o la muerte celular. Este proceso requiere una manipulación cuidadosa para evitar dañar las células
- Mantenimiento de la pluripotencia: Para las células madre pluripotentes (como las ESCs y las iPSCs), es crítico mantener su estado indiferenciado, lo cual requiere la adición de factores específicos y una monitorización regular
- Control de la diferenciación: Si la diferenciación es el objetivo, es necesario un control preciso sobre el proceso de inducción y el tiempo para lograr los tipos de células deseados
A pesar de estos desafíos, con la capacitación adecuada, la adherencia a los protocolos y la atención a los detalles, el cultivo de células madre puede ser manejado con éxito.