Learn More
Gibco™ Medio de suspensión StemScale PSC™
Código de producto. 17100636 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17100636 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 17100636 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4965001
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio de suspensión StemScale PSC de Gibco favorece el crecimiento de las células madre pluripotentes (PSC) en suspensión mediante el autoensamblaje de esferoides. La formulación única del medio StemScale proporciona una expansión superior al tiempo que mantiene una alta viabilidad y una formación de esferoides consistente en múltiples líneas de PSC.
Gibco StemScale PSC Suspension Medium supports the growth of pluripotent stem cells (PSCs) in suspension through the self-assembly of spheroids. The unique formulation of StemScale medium provides superior expansion while maintaining high viability and consistent spheroid formation across multiple PSC lines. Simplified medium exchange and passaging workflows offer scalability in different formats and flexibility in feeding schedule. Pluripotent stem cells expanded in StemScale medium maintain pluripotency and normal karyotype across multiple passages and can be differentiated to the three germ layers.
Los flujos de trabajo simplificados de intercambio de medios y de pasaje del medio StemScale PSC de Gibco ofrecen escalabilidad en diferentes formatos y flexibilidad en el programa de alimentación. Las células madre pluripotentes expandidas en el medio StemScale mantienen la pluripotencia y el cariotipo normal a través de múltiples pases y pueden diferenciarse a las tres capas germinales.
Máximo potencial de expansión
Las células madre pluripotentes cultivadas en el medio de suspensión para PSC de StemScale logran sistemáticamente una expansión de 5 a 10 veces por pasaje y una capacidad de expansión tres veces superior a la de otros medios de suspensión para PSC. La expansión a largo plazo de las PSC en el medio StemScale (>30 pases) se puede lograr sin pérdida de potencial de expansión, pluripotencia o estabilidad genómica.
Flujo de trabajo superior
El medio de suspensión de PSC de StemScale promueve la autoagregación altamente eficiente de las PSC en esferoides, eliminando la necesidad de microportadores. A diferencia de otros métodos de autoagregación que requieren una alimentación por lotes, las PSCs mantenidas en el medio StemScale se alimentan mediante una estrategia de sustitución del medio al 50 %. Este método reduce el desperdicio metabólico en el cultivo al tiempo que mantiene volúmenes de medio constantes, lo que es importante para el mantenimiento del tamaño de los esferoides. El uso de tamices celulares durante el pase, que puede conducir a la pérdida de células, no es necesario y contribuye a la capacidad de escalar en tamaños de recipientes más grandes para la ampliación del flujo de trabajo.
Compatible con múltiples tipos de recipientes
Las células madre pluripotentes pueden expandirse en el medio StemScale en múltiples tipos de recipientes, incluyendo placas de 6 pocillos, frascos agitadores y biorreactores a pequeña escala, lo que permite a los usuarios escalar la producción de PSC según sea necesario sin sacrificar el rendimiento.
Programa de alimentación flexible
El medio StemScale ofrece un flujo de trabajo flexible que permite a los usuarios determinar selectivamente cuándo pasar los cultivos. Los días de alimentación pueden ser omitidos, proporcionando la opción de un programa de pase sin fines de semana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Tipo de célula Células madre embrionarias (ESC), células madre pluripotentes inducidas (iPSC), células madre humanas
Clasificación Animal Origin
Concentración StemScale Basal Medium (1X); StemScale Supplement (10X)
Formulario Liquid
Tipo de producto Medios para células madre
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento • 900 ml de medio basal, almacenar de 2 a 8 °C y proteger de la luz
• 100 ml de suplemento, almacenar a -20 °C y proteger de la luz
Entorno de cultivo 36 °C a 38 °C, humidificado, 5 % de CO2, en plataforma agitadora resistente al CO2
Culture Type Suspensión, célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)