Learn More
Gibco™ CTS™ Essential 6™ Medium
Código de producto. 16316592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16316592 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 16316592 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A4238501
 Artículo restringido
En stock
El medio CTS Essential 6 es un medio sin alimentación ni xenógenos fabricado conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales que admite la reprogramación de células somáticas y la diferenciación espontánea o dirigida de células madre pluripotentes (PSC) humanas.
CTS Essential 6 Medium is a cGMP-manufactured, xeno-free, feeder-free medium that supports the reprogramming of somatic cells and the spontaneous or directed differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs). The formulation is based on a medium originally developed by Guokai Chen, et al., in the laboratory of James Thomson (1). With only six essential components, CTS Essential 6 Medium helps minimize variability. To complete your PSC workflow with a matching culture medium for the growth and expansion of PSCs, use CTS Essential 8 Medium.
  • Medio sin alimentación ni xenógenos fabricado conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales que admite la reprogramación de células somáticas y la diferenciación espontánea o dirigida de células madre pluripotentes (PSC) humanas
  • La formulación se basa en un medio desarrollado originalmente en el laboratorio de James Thomson
  • Con solo seis componentes esenciales, el medio CTS™ Essential 6 ayuda a minimizar la variabilidad
  • Para completar el flujo de trabajo con PSC con un medio de cultivo equivalente para el crecimiento y la expansión de las PSC, utilice el medio CTS™ Essential 8
  • Proporciona un formato flexible para adaptarse a diferentes aplicaciones
  • Facilita la presentación de documentos normativos gracias a que se fabrica conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, y a disponibilidad de documentación
  • Simplifica la transición de la mesa a la clínica mediante el sustituto directo del medio Essential 6 de uso exclusivo para investigación (RUO)
Ofrece un formato flexible
El medio CTS™ Essential 6 no contiene bFGF o TGFβ y, por lo tanto, puede contribuir a la formación de cuerpos embrioides. Este medio puede facilitar la diferenciación dirigida de varios tipos de células y la reprogramación de células somáticas mediante diversos métodos.  
Facilita la presentación de documentos normativos
El medio CTS™ Essential 6 se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485.  Trazabilidad completa de la documentación y acceso cómodo a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) disponible para el medio CTS™ Essential 6.
Simplifica la transición de la mesa a la clínica
El medio CTS™ Essential 6 contiene los mismos seis componentes esenciales que el medio Essential 6 de uso exclusivo para investigación (RUO) y, gracias a su proceso de fabricación conforme a las prácticas recomendadas de fabricación actuales, esta formulación completamente definida minimiza la variabilidad.  Igual que el medio Essential 6 de uso exclusivo para investigación (RUO), el medio CTS™ Essential 6 no contiene bFGF, que inhibe la diferenciación, ni TGFb, que afecta negativamente a la eficiencia de la reprogramación.  Gracias a sus pruebas de seguridad adicionales, incluidos los agentes adventicios, el medio CTS™ Essential 6 permite una transición sin problemas desde el medio Essential 6 de uso exclusivo para investigación (RUO).
Comercializado en colaboración con Cellular Dynamics International
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación Sin componentes xenobióticos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Células madre pluripotentes (PSC)
Calidad de fabricación ISO 13485, MDSAP, FDA-registered, 21 CFR 820
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2-8°C y proteger de la luz
Para su uso en investigación o fabricación de productos basados en células, genes o tejidos. PRECAUCIÓN: no diseñado para la administración directa en seres humanos o animales.