Learn More
Gibco™ Medio Essential 6™
Código de producto. 15148645 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15148645 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15148645 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1516401
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio Essential 6™
Essential 6 Medium is a feeder-free and xeno-free medium that supports the reprogramming of somatic cells and the spontaneous or directed differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs). With only six essential components, Essential 6 Medium helps minimize variability and can be used as a base for custom media for the culture of PSCs. The formulation is based on a medium originally developed by Guokai Chen et. al. (1) in the laboratory of James Thomson and published as 'E6'. To complete your workflow with a matching reduced-variability PSC culture medium developed by the same lab, use Essential 8 Medium.
El medio Essential 6 es un medio sin componentes xenobióticos que no requiere células alimentadoras que admite la reprogramación de células somáticas y la diferenciación espontánea o dirigida de células madre pluripotentes (PSC) humanas. Además, el medio Essential 6 se puede utilizar como base para medios personalizados para el cultivo de PSC. La formulación se basa en un medio desarrollado originalmente por Guokai Chen et al. (1) en el laboratorio de James Thomson y publicado como «E6». Con solo seis componentes esenciales, el medio Essential 6 ayuda a minimizar la variabilidad. Para completar su flujo de trabajo con un medio de cultivo para PSC de variabilidad reducida compatible desarrollado por el mismo laboratorio, utilice el medio Essential 8.
El medio Essential 6 permite:
  • Diferenciación: no contiene bFGF, que inhibe la diferenciación
  • Reprogramación: no contiene transformación del factor de crecimientoβ (TGF), que tiene un efecto negativo en la eficacia de la reprogramación
  • Flexibilidad: proporciona un formato flexible que permite ajustar los niveles de TGFβ y bFGF y añadir componentes adicionales para adaptarse a una aplicación determinada
Diferenciación
A diferencia de otros medios utilizados en el cultivo de PSC, el medio Essential 6 no contiene bFGF o TGFβ. Como tal, el medio Essential 6 puede favorecer la formación de cuerpos embrioides. También se ha utilizado como base para la diferenciación dirigida de varios tipos de células en los linajes endodérmicos, mesodérmicos y ectodérmicos (2), incluidas las neuronas motoras (3).
Reprogramación
El medio Essential 6 permite la reprogramación definida y sin necesidad de células alimentadoras cuando se utiliza con bFGF. La formulación admite la reprogramación de células somáticas mediante diversos métodos, incluidos los vectores episomales (4) y CytoTune (virus Sendai), y está optimizada para ayudar a garantizar la máxima salud celular y pluripotencia con una variabilidad mínima.
Flexibilidad
El medio Essential 6 es un medio sin componentes xenobióticos que solo contiene los componentes básicos necesarios para el cultivo de células madre, sin bFGF ni TGFβ. Esto proporciona un medio basal que maximizará la integridad y pluripotencia de las células, al mismo tiempo que permite ajustar los niveles de TGFβ y bFGF y añadir componentes adicionales para adaptarse a una aplicación determinada.
Comercializado en colaboración con Cellular Dynamics International.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
Tipo de célula Células madre pluripotentes
Clasificación Sin componentes xenobióticos
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células madre
Serum Level Sin suero
Esterilidad Sterile-filtered
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Línea de productos Essential 6
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 C y 8°C y proteger de la luz.
Culture Type Célula madre (humana, iPS: pluripotente inducida, embrionaria), Feeder-free Stem Cell Culture (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic), Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)